1,3-Difluoro-4-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2834-100G PC2834-25G
APOSPC2834-100GEA 59.1 EUR
APOSPC2834-100G APOSPC2834-25G
1,3-Difluoro-4-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-4-iodobenzene
Formule: C₆H₃F₂I
Kookpunt: 175…176 °C
Dichtheid: 2,006 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00040151
CAS nummer: 2265-93-2