1,2-Difluoro-4-iodobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Difluoroiodobenzene
PC2836-100G PC2836-25G
APOSPC2836-100GEA 83.3 EUR
APOSPC2836-100G APOSPC2836-25G
1,2-Difluoro-4-iodobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Formule: C₆H₃F₂I
Kookpunt: 177…178 °C
Dichtheid: 1,99 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00044630
CAS nummer: 64248-58-4