2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2837-1G PC2837-5G
APOSPC2837-1GEA 70.1 EUR
APOSPC2837-1G APOSPC2837-5G
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₈ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783701
CAS nummer: 786719-60-6