(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2842A-1G PC2842A-25G PC2842A-5G
APOSPC2842A-1GEA 40.9 EUR
APOSPC2842A-1G APOSPC2842A-25G APOSPC2842A-5G
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061296
CAS nummer: 132741-30-1