Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2843-1G PC2843-5G
APOSPC2843-1GEA 106 EUR
APOSPC2843-1G APOSPC2843-5G
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate
Formule: C₇H₆F₆O₂
Kookpunt: 60…61 °C/190mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094206
CAS nummer: 53038-41-8