4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC2846-25G PC2846-5G PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA 208 EUR
APOSPC2846-25G APOSPC2846-5G APOSPC2846-100G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₈F₂O₂
Kookpunt: 70…72 °C/0,5mmHg
Smeltpunt: 18…19 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042250
CAS nummer: 83882-67-1