4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC2846E-5G
PC2846E-100G
PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA
22
EUR
APOSPC2846E-5G
APOSPC2846E-100G
APOSPC2846E-25G
4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Formule:
C₇H₇F₂NO Kookpunt: 231 °C Dichtheid: 1,286 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00085005 CAS nummer: 22236-10-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |