4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2847K-25G PC2847K-5G PC2847K-1G
APOSPC2847K-25GEA 0 EUR
APOSPC2847K-25G APOSPC2847K-5G APOSPC2847K-1G
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 165…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221454
CAS nummer: 4837-20-1