4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2847O-5G PC2847O-25G PC2847O-50G
APOSPC2847O-5GEA 54.1 EUR
APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G APOSPC2847O-50G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
MW: 169.1282 g/mol
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00085006
CAS nummer: 90446-25-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III