α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC2847Q-1G PC2847Q-25G PC2847Q-5G
APOSPC2847Q-1GEA 30.8 EUR
APOSPC2847Q-1G APOSPC2847Q-25G APOSPC2847Q-5G
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₇BrF₂O
Kookpunt: 64…66 °C/0,3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085007
CAS nummer: 3447-53-8
UN: 3265
ADR: 8,III