1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
PC2847QP-100G PC2847QP-25G PC2847QP-5G
APOSPC2847QP-100GEA 132 EUR
APOSPC2847QP-100G APOSPC2847QP-25G APOSPC2847QP-5G
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02 g/mol
Kookpunt: 96…98 °C/15mmHg
Dichtheid: 1.631 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221465
CAS nummer: 5905-69-1
UN: 1993
ADR: 3 III