4-(Difluoromethoxy)iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Difluoromethoxy)-4-iodobenzene
PC2847R-100G PC2847R-25G
APOSPC2847R-100GEA 0 EUR
APOSPC2847R-100G APOSPC2847R-25G
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene 98%
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Formule: C₇H₅F₂IO
MW: 270.0153 g/mol
Kookpunt: 217…219 °C
Dichtheid: 1.871 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085008
CAS nummer: 128140-82-9