1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2847RS-100G PC2847RS-25G PC2847RS-5G
APOSPC2847RS-100GEA 407 EUR
APOSPC2847RS-100G APOSPC2847RS-25G APOSPC2847RS-5G
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene 97%
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Kookpunt: 73…75 °C/0,3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221470
CAS nummer: 22225-77-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable