2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
PC2847T-1G PC2847T-25G PC2847T-5G
APOSPC2847T-1GEA 22 EUR
APOSPC2847T-1G APOSPC2847T-25G APOSPC2847T-5G
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O₂
Smeltpunt: 63…68 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052200
CAS nummer: 141134-24-9
UN: 3261
ADR: 8,III