4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
PC2848M-1G PC2848M-5G
APOSPC2848M-1GEA 182 EUR
APOSPC2848M-1G APOSPC2848M-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₈F₂O
Kookpunt: 50…52 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042253
CAS nummer: 1583-83-1
UN: 1993
ADR: 3,III