2,4-Difluoro-N-methylaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2849-25G PC2849-5G
APOSPC2849-25GEA 506 EUR
APOSPC2849-25G APOSPC2849-5G
2,4-Difluoro-N-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-N-methylaniline
Formule: C₇H₇F₂N
Kookpunt: 94…96 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042472
CAS nummer: 138564-16-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III