2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 185 EUR
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
2,4-Difluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Smeltpunt: 85…87 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034058
CAS nummer: 364-30-7