1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2850-500G PC2850-100G PC2850-1KG
APOSPC2850-500GEA 40.9 EUR
APOSPC2850-500G APOSPC2850-100G APOSPC2850-1KG
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Kookpunt: 203…204 °C
Smeltpunt: 10 °C
Dichtheid: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007050
CAS nummer: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III