2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-6-trifluoromethylbenzonitrile
PC2853-1G PC2853-250MG PC2853-5G
APOSPC2853-1GEA 27.8 EUR
APOSPC2853-1G APOSPC2853-250MG APOSPC2853-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.1339 g/mol
Smeltpunt: 70…73 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08741381
CAS nummer: 58458-11-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III