2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2857-1G PC2857-5G PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA 128 EUR
APOSPC2857-1G APOSPC2857-5G APOSPC2857-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08741383
CAS nummer: 58458-13-2