1,4-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2860-100G PC2860-50G
APOSPC2860-100GEA 33.7 EUR
APOSPC2860-100G APOSPC2860-50G
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Kookpunt: 206…207 °C
Dichtheid: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007054
CAS nummer: 364-74-9
EINECS: 206-663-4