1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Difluoronitrobenzene
PC2862-100G PC2862-500G
APOSPC2862-100GEA 22 EUR
APOSPC2862-100G APOSPC2862-500G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Kookpunt: 76…80 °C/11mmHg
Dichtheid: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007198
CAS nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2