2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2863-25G PC2863-5G
APOSPC2863-25GEA 43.8 EUR
APOSPC2863-25G APOSPC2863-5G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂N₂O₂
Smeltpunt: 50…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042254
CAS nummer: 143879-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III