ω-Bromo-3,4-difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-3',4'-difluoroacetophenone, α-Bromo-3,4-difluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophenyl)ethan-1-one, 3,4-Difluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
PC2864G-25G PC2864G-50G PC2864G-5G
APOSPC2864G-25GEA 184 EUR
APOSPC2864G-25G APOSPC2864G-50G APOSPC2864G-5G
ω-Bromo-3,4-difluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-3,4-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.03 g/mol
Smeltpunt: 34…35 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00085010
CAS nummer: 40706-98-7
UN: 3261
ADR: 8 III