2,3-Difluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2865-25G PC2865-5G
APOSPC2865-25GEA 39.5 EUR
APOSPC2865-25G APOSPC2865-5G
2,3-Difluorophenol 98%
2,3-Difluorophenol
Formule: C₆H₄F₂O
Kookpunt: 53…55 °C/25mmHg
Smeltpunt: 34…38 °C
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010262
CAS nummer: 6418-38-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III