2,6-Difluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2870-100G PC2870-25G PC2870-5G
APOSPC2870-100GEA 226 EUR
APOSPC2870-100G APOSPC2870-25G APOSPC2870-5G
2,6-Difluorophenol 98%
2,6-Difluorophenol
Formule: C₆H₄F₂O
Kookpunt: 59…61 °C/17mmHg
Smeltpunt: 38…41 °C
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002158
CAS nummer: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III