3,5-Difluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2872-100G PC2872-25G
APOSPC2872-100GEA 257 EUR
APOSPC2872-100G APOSPC2872-25G
3,5-Difluorophenol 98%
3,5-Difluorophenol
Formule: C₆H₄F₂O
Kookpunt: 65…68 °C/1mmHg
Smeltpunt: 54…57 °C
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002255
CAS nummer: 2713-34-0
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II