(2,4-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2874B-100G PC2874B-1G PC2874B-25G PC2874B-5G
APOSPC2874B-100GEA 0 EUR
APOSPC2874B-100G APOSPC2874B-1G APOSPC2874B-25G APOSPC2874B-5G
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Smeltpunt: 115…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009999
CAS nummer: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4