(2,5-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2874C-25G PC2874C-5G
APOSPC2874C-25GEA 65.8 EUR
APOSPC2874C-25G APOSPC2874C-5G
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,5-Difluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Smeltpunt: 123…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010000
CAS nummer: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8