(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,6-Difluorophenylacetic acid
PC2874D-25G
PC2874D-5G
PC2874D-100G
APOSPC2874D-25GEA
67.2
EUR
APOSPC2874D-25G
APOSPC2874D-5G
APOSPC2874D-100G
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Formule:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Smeltpunt: 100…102 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010001 CAS nummer: 85068-28-6 |