(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2874E-100G PC2874E-25G PC2874E-5G
APOSPC2874E-100GEA 144 EUR
APOSPC2874E-100G APOSPC2874E-25G APOSPC2874E-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Smeltpunt: 47…51 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010002
CAS nummer: 658-93-5
EINECS: 211-527-2