(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,3-Difluorophenylacetonitrile
PC2874EF-25G PC2874EF-5G PC2874EF-100G
APOSPC2874EF-25GEA 73 EUR
APOSPC2874EF-25G APOSPC2874EF-5G APOSPC2874EF-100G
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061277
CAS nummer: 145689-34-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III