(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EG-25G PC2874EG-5G PC2874EG-100G
APOSPC2874EG-25GEA 29.2 EUR
APOSPC2874EG-25G APOSPC2874EG-5G APOSPC2874EG-100G
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Kookpunt: 98 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009971
CAS nummer: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III