(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EK-100G PC2874EK-25G PC2874EK-5G
APOSPC2874EK-100GEA 0 EUR
APOSPC2874EK-100G APOSPC2874EK-25G APOSPC2874EK-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Kookpunt: 110 °C/13mmHg
Dichtheid: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009974
CAS nummer: 658-99-1
EINECS: 211-528-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III