(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EL-100G PC2874EL-10G PC2874EL-25G
APOSPC2874EL-100GEA 185 EUR
APOSPC2874EL-100G APOSPC2874EL-10G APOSPC2874EL-25G
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Smeltpunt: 34…36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061278
CAS nummer: 122376-76-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III