2,3-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2874G-1G PC2874G-5G PC2874G-10G
APOSPC2874G-1GEA 73 EUR
APOSPC2874G-1G APOSPC2874G-5G APOSPC2874G-10G
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061301
CAS nummer: 236754-62-4