3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2874K-1G PC2874K-250MG
APOSPC2874K-1GEA 76 EUR
APOSPC2874K-1G APOSPC2874K-250MG
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Smeltpunt: 237…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061307
CAS nummer: 32133-36-1