3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2874L-1G PC2874L-250MG PC2874L-5G
APOSPC2874L-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2874L-1G APOSPC2874L-250MG APOSPC2874L-5G
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Smeltpunt: 243…245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061308
CAS nummer: 32133-37-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable