2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2874V-100G PC2874V-25G PC2874V-5G
APOSPC2874V-100GEA 77.5 EUR
APOSPC2874V-100G APOSPC2874V-25G APOSPC2874V-5G
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, Technical Grade
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride
Formule: C₆H₇ClF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013383
CAS nummer: 51523-79-6