2,5-Difluorophenylhydrazinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2874X-10G PC2874X-5G
APOSPC2874X-10GEA 58.4 EUR
APOSPC2874X-10G APOSPC2874X-5G
2,5-Difluorophenylhydrazinium chloride 97%
2,5-Difluorophenylhydrazinium chloride
Formule: C₆H₇ClF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013385
CAS nummer: 175135-73-6