2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2875H-100G PC2875H-25G PC2875H-5G
APOSPC2875H-100GEA 234 EUR
APOSPC2875H-100G APOSPC2875H-25G APOSPC2875H-5G
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
2,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₃F₂NO
Kookpunt: 42 °C
Dichtheid: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001997
CAS nummer: 59025-55-7
UN: 2478
ADR: 3+6.1,III