2,5-Difluorophenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2875I-1G PC2875I-5G
APOSPC2875I-1GEA 22 EUR
APOSPC2875I-1G APOSPC2875I-5G
2,5-Difluorophenyl isocyanate 97%
2,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₃F₂NO
Kookpunt: 78 °C/33mmHg
Dichtheid: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013843
CAS nummer: 39718-32-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II