3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2875K-25G PC2875K-5G PC2875K-1G
APOSPC2875K-25GEA 132 EUR
APOSPC2875K-25G APOSPC2875K-5G APOSPC2875K-1G
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₃F₂NO
Kookpunt: 164 °C
Dichtheid: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00065711
CAS nummer: 42601-04-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III