1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 2,4-Difluorophenylthiourea, (2,4-Difluorophenyl)thiourea
PC2876-1G PC2876-25G PC2876-5G
APOSPC2876-1GEA 22 EUR
APOSPC2876-1G APOSPC2876-25G APOSPC2876-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea
Formule: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
MW: 188.2 g/mol
Kookpunt: 272
Smeltpunt: 164…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041150
CAS nummer: 175277-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III