N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2877-25G PC2877-5G
APOSPC2877-25GEA 673 EUR
APOSPC2877-25G APOSPC2877-5G
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Formule: C₁₀H₇F₂NO₃
MW: 227.16 g/mol
Smeltpunt: 195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082911
CAS nummer: 6954-64-9