1,3-Difluoropropane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2877B-25G PC2877B-5G
APOSPC2877B-25GEA 357 EUR
APOSPC2877B-25G APOSPC2877B-5G
1,3-Difluoropropane 97%
1,3-Difluoropropane
Formule: C₃H₆F₂
Kookpunt: 40…42 °C
Dichtheid: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00040969
CAS nummer: 462-39-5