1,3-Difluoro-2-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2878-25G PC2878-5G
APOSPC2878-25GEA 256 EUR
APOSPC2878-25G APOSPC2878-5G
1,3-Difluoro-2-propanol 97%
1,3-Difluoro-2-propanol
Formule: C₃H₆F₂O
Kookpunt: 127 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000452
CAS nummer: 453-13-4
EINECS: 207-216-6
UN: 1987
ADR: 3,III