2',4'-Difluoropropiophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2880-25G PC2880-5G PC2880-100G
APOSPC2880-25GEA 62.9 EUR
APOSPC2880-25G APOSPC2880-5G APOSPC2880-100G
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
2',4'-Difluoropropiophenone
Formule: C₉H₈F₂O
Kookpunt: 51…52 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015507
CAS nummer: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4