3',5'-Difluoropropiophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2884-5G PC2884-10G
APOSPC2884-5GEA 0 EUR
APOSPC2884-5G APOSPC2884-10G
3',5'-Difluoropropiophenone 97%
3',5'-Difluoropropiophenone
Formule: C₉H₈F₂O
Kookpunt: 82 °C/10mmHg
Smeltpunt: 25…27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061142
CAS nummer: 135306-45-5