2,6-Difluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2886-25G PC2886-100G
APOSPC2886-25GEA 36.6 EUR
APOSPC2886-25G APOSPC2886-100G
2,6-Difluoropyridine 98%
2,6-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Kookpunt: 125 °C
Dichtheid: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006227
CAS nummer: 1513-65-1
UN: 1993
ADR: 3,III